sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L05454.30
L05454.0B
L05454.0I
L05454.30EA
363
PLN
L05454.30
L05454.0B
L05454.0I
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0
MDL No.: MFCD00131613
Gęstość:
1,1…2.2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03457537 Numer CAS: 70955-01-0 |