sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
A11535.0B
A11535.0I
A11535.30
A11535.0BEA
709
PLN
A11535.0B
A11535.0I
A11535.30
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), powder
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0
MDL No.: MFCD00131613
Gęstość:
1.1…2.2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03457537 Numer CAS: 70955-01-0 |