Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å) ≥99%, grudki, Ø 3 - 4mm (0.12-0.16in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88120.A1 88120.A7
88120.A1EA 1060 PLN
88120.A1 88120.A7
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å) ≥99%, grudki, Ø 3 - 4mm (0.12-0.16in)
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
Gęstość: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03457537
Numer CAS: 70955-01-0