Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å) 10 --> 18 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
264750050 264755000
ACRO264750050EA 2680 PLN
ACRO264750050 ACRO264755000
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å) 10 --> 18 mesh
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
Gęstość: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD03457537
Numer CAS: 70955-01-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Granules
Bulk density 680 to 780 g/l
Residual water ≤1.5 % (50°C, 2 h)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 20°C, 24 h)