Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), proszek <50 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
214800250 214805000 214800010 214800025 214800100
ACRO214800250EA 213 PLN
ACRO214800250 ACRO214805000 ACRO214800010 ACRO214800025 ACRO214800100
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), proszek <50 µm
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
Gęstość: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131613
Numer CAS: 70955-01-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
pH 9 to 12 (10 % suspension in water)
Residual water ≤3 %
Water adsorption ≥18 %