Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
197270050 197275000 197270250
ACRO197270050EA 3220 PLN
ACRO197270050 ACRO197275000 ACRO197270250
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
Gęstość: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03457537
Numer CAS: 70955-01-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Beads
Bulk density 680 to 760 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C)
Water adsorption ≥20 % (1bar,25°C)