Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
197260050 197265000
ACRO197260050EA 2820 PLN
ACRO197260050 ACRO197265000
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
Gęstość: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD03457537
Numer CAS: 70955-01-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Beads
Bulk density 660 to 760 g/l
Residual water ≤1.5 %
Water adsorption ≥20 %