Drukuj
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å) ≥99.5%, pręty 1/16 in., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
69832-250G 69832-1KG
69832-250GEA 372 PLN
69832-250G 69832-1KG
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å) ≥99.5%, pręty 1/16 in., Fluka™
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å)
Formuła: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temp. topnienia: 400 °C
Gęstość: 2 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00147627
Numer CAS: 1318-02-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Size 1/16 in.
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 3
Loss on ignition (900°C) Max. 3 %