Paraffin, liquid, liquid Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Wax Paraffin, Paraffin wax
8577.5000EA
1310
PLN
8577.5000
8577.9200
Paraffin, liquid, liquid Ph. Eur.
Parafina
Temp. Wrzenia:
300…500 °C (1013 hPa) Gęstość: 0.86 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 215 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer CAS:
8012-95-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-384-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear oily liquid |
Identification A | Passes test |
Acidity or alkalinity | Passes test |
Relative density | 0.81 - 0.875 |
Viscosity | 25 - 80 mPa.s |
Polycyclic aromatic hydrocarbons | Passes test |
Readily carbonisable substances | Passes test |
Solid paraffins | Passes test |
Residual solvents | Unlikely by manuf.process |