Drukuj
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
208582-1KG 208582-5KG
208582-1KGEA 1080 PLN
208582-1KG 208582-5KG
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å)
Formuła: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temp. topnienia: 400 °C
Gęstość: 2 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00147627
Numer CAS: 1318-02-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %
Pore Size (Ång Ström) 3