Drukuj
Parafina, liquid, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Wax Paraffin, Paraffin wax
24679.291EA 632 PLN
24679.291 24679.360 24679.462 24679.320
Parafina, liquid, GPR RECTAPUR®
Parafina
Temp. Wrzenia: 300…500 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 8012-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-384-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Polycyclic aromatic hydrocarbons Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Solid paraffins Passes test
Acidity Max. 0.002 meq/g
Colouration Max. 20 APHA
Density (20/4) 0.850 - 0.885
Viscosity (40°C) Min. 34.5 cSt
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %