Drukuj
, beads 4-8 mesh, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Sita molekularne (cząsteczkowe) A3
208574-1KG 208574-5KG
208574-1KGEA 1060 PLN
208574-1KG 208574-5KG
, beads 4-8 mesh, Fluka™
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å)
Formuła: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temp. topnienia: 400 °C
Gęstość: 2 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00147627
Numer CAS: 1318-02-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Particle Size 4-8 mesh
Grain size 4 - 8 mesh Min. 95 %
Water adsorption capacity Min. 19.5 %