Drukuj
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å), pręty, Ø ~1,6 mm, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05741.1000 1.05741.0250
1.05741.1000EA 1060 PLN
1.05741.1000 1.05741.0250
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å), pręty, Ø ~1,6 mm, Supelco®
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å)
Formuła: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131613
Numer CAS: 308080-99-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-283-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Conforms
Loss on ignition (950 °C) ≤10 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) ≥15%