Drukuj
Parafina, liquid, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
7160.1000EA 345 PLN
7160.1000
Parafina, liquid, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Parafina
Temp. Wrzenia: 300…500 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 215 °C (zamknięty kubek)
Numer CAS: 8012-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-384-2
Klasyfikacja Merck : 13,07093
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Color (APHA) max. 20
Identification (IR) passes test