Nujol (light oil) for IR spectrophotometry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
parafina ciekła
L14480.AP
L14480.AD
L14480.APEA
295
PLN
L14480.AP
L14480.AD
Nujol (light oil) for IR spectrophotometry
parafina ciekła
CAS No.: 8012-95-1
Flash Point: 220°(428°F)
Refractive Index: 1.4680
Melting Point: ca -20°
Boiling Point:
Temp. Wrzenia:
>300 °C Temp. topnienia: ∼–20 °C Gęstość: 0.838 Temp. Zapłonu: 220 °C (428 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00131611 Numer CAS: 8012-95-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-384-2 Klasyfikacja Merck : 14,7023 |