Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å), beads 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L05335.30
L05335.0B
L05335.0I
L05335.30EA
440
PLN
L05335.30
L05335.0B
L05335.0I
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å), beads 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1
MDL No.: MFCD00131613
Formuła:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00131613 Numer CAS: 308080-99-1 |