Drukuj
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å), grudki, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
87957.A1 87957.A7
87957.A1EA 982 PLN
87957.A1 87957.A7
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å), grudki, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å)
Formuła: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131613
Numer CAS: 308080-99-1