Drukuj
8-12 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sita molekularne (cząsteczkowe) A3
197250050 197255000 197250250
ACRO197250050EA 3100 PLN
ACRO197250050 ACRO197255000 ACRO197250250
8-12 mesh
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å)
Formuła: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131613
Numer CAS: 308080-99-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to light brown Beads
Particle size 8 to 12 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 %
Water adsorption ≥20 % (60% rH)