Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) 13X (1,0 nm, 10 Å), powder ∼2 μm, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Linde 13X
283592-1KG 283592-5KG
283592-1KGEA 1020 PLN
283592-1KG 283592-5KG
sita molekularne (cząsteczkowe) 13X (1,0 nm, 10 Å), powder ∼2 μm, Fluka™
sita molekularne (cząsteczkowe) 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131613
Numer CAS: 63231-69-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Loss on ignition (575°C) Max. 1 %
Water absorbing capacity Min. 20 %