Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
208647-1KG 208647-5KG
208647-1KGEA 1140 PLN
208647-1KG 208647-5KG
sita molekularne (cząsteczkowe) 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
sita molekularne (cząsteczkowe) 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131613
Numer CAS: 63231-69-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %