Parafina, Solidification point: 58-60°C, granules, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Wax Paraffin, Paraffin wax
26154.291EA
515
PLN
26154.291
26154.460
Parafina, Solidification point: 58-60°C, granules, TECHNICAL
Parafina
Temp. topnienia:
58…60 °C Gęstość: 0.9 g/cm³ (20 °C) |
Numer CAS:
8002-74-2 Numer WE (dawny EINECS): 232-315-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification | Passes test |