sita molekularne (cząsteczkowe) 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Linde 13X
B21109.0B
B21109.0I
B21109.30
B21109.0BEA
1080
PLN
B21109.0B
B21109.0I
B21109.30
sita molekularne (cząsteczkowe) 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
sita molekularne (cząsteczkowe) 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6
MDL No.: MFCD00131613
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00164506 Numer CAS: 63231-69-6 |