sita molekularne (cząsteczkowe) 13X (1,0 nm, 10 Å) 4 - 8 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
197300050
197305000
ACRO197300050EA
1420
PLN
ACRO197300050
ACRO197305000
sita molekularne (cząsteczkowe) 13X (1,0 nm, 10 Å) 4 - 8 mesh
sita molekularne (cząsteczkowe) 13X (1,0 nm, 10 Å)
Numer MDL:
MFCD00164506 Numer CAS: 63231-69-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Beige to light brown Beads |
Particle size | 4 to 8 mesh |
Bulk density | ≥600 g/l |
Residual water | ≤1.5 % (550°C, 2 h) |
CO2 adsorption capacity | ≥11.5 % |