soda wapniowa Indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19352.0E
A19352.36
A19352.0EEA
1080
PLN
A19352.0E
A19352.36
soda wapniowa Indicator
soda wapniowa
CAS No.: 8006-28-8
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8569
UN No.: 1907
MDL No.: MFCD00134094
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134094 Numer CAS: 8006-28-8 Jednostka: 1907 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,8569 |