soda wapniowa ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
36596.36
36596.A4
36596.36EA
504
PLN
36596.36
36596.A4
soda wapniowa ACS
soda wapniowa
CAS No.: 8006-28-8
Physical Form: 4-8 Mesh
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8569
MDL No.: MFCD00134094
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134094 Numer CAS: 8006-28-8 Jednostka: 1907 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,8569 |