Drukuj
2,5-Dimetoksytetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D137103-100G D137103-500G
SIALD137103-100GEA 275 PLN
SIALD137103-100G SIALD137103-500G
2,5-Dimetoksytetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimetoksytetrahydrofuran
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 145
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1.021 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 35
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005359
Numer CAS: 696-59-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-797-1
Jednostka: 3271
ADR: 3 III