Drukuj
2-Metylocykloheksanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Methylcyclohexan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
153087-1L 153087-250ML
SIAL153087-1LEA 885 PLN
SIAL153087-1L SIAL153087-250ML
2-Metylocykloheksanol, Sigma-Aldrich®
2-Metylocykloheksanol
Formuła: C₇H₁₄O
Temp. Wrzenia: 163 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –38 °C
Gęstość: 0,921 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001443
Numer CAS: 583-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-512-0
Jednostka: 2617
ADR: 3,III