Drukuj
1,4-Cykloheksanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Cyclohexane-1,4-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
C101206-100G C101206-25G
SIALC101206-100GEA 343 PLN
SIALC101206-100G SIALC101206-25G
1,4-Cykloheksanodiol, Sigma-Aldrich®
1,4-Cykloheksanodiol
Formuła: C₆H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 252 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,17 g/cm³ (21.85 °C)
Numer MDL: MFCD00001448
Numer CAS: 556-48-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-126-2