1,4-Cykloheksanodiol cis- and trans-mixture ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Cyclohexane-1,4-diol
B20446.14
B20446.22
B20446.14EA
235
PLN
B20446.14
B20446.22
1,4-Cykloheksanodiol cis- and trans-mixture ≥98%
1,4-Cykloheksanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 556-48-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 98-103°
Boiling Point: 149-151°/20mm
Beilstein Reference: 2036658
MDL No.: MFCD00001448
Formuła:
C₆H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 149…151 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 98…103 °C Gęstość: 1,17 g/cm³ (21.85 °C) Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001448 Numer CAS: 556-48-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-126-2 |