Drukuj
1,4-Cykloheksanodiol cis- and trans-mixture 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Cyclohexane-1,4-diol
111150250 111151000
ACRO111150250EA 170 PLN
ACRO111150250 ACRO111151000
1,4-Cykloheksanodiol cis- and trans-mixture 99%
1,4-Cykloheksanodiol
Formuła: C₆H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 150 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 98…102 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (21.85 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Numer MDL: MFCD00001448
Numer CAS: 556-48-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-126-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 102 °C
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤20 ppm