1,3-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Cyclohexane-1,3-diol
L04110.06
L04110.14
L04110.06EA
235
PLN
L04110.06
L04110.14
1,3-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
1,3-Cyclohexanediol
Purity: 98%
CAS No.: 504-01-8
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Melting Point: ca 30°
Boiling Point: 246-247°
MDL No.: MFCD00039458
Formuła:
C₆H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 246…247 °C Temp. topnienia: ∼ 30 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039458 Numer CAS: 504-01-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-979-5 |