1,2-Cykloheksanodiol cis- and trans-mixture ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Cyclohexane-1,2-diol
A18572.09
A18572.18
A18572.09EA
355
PLN
A18572.09
A18572.18
1,2-Cykloheksanodiol cis- and trans-mixture ≥98%
1,2-Cykloheksanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 931-17-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point:
Formuła:
C₆H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 118…120 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 72…76 °C Gęstość: 0,948 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003861 Numer CAS: 931-17-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-229-8 |