1,2-Diaminocykloheksan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
132551-1L
132551-250ML
132551-50ML
SIAL132551-1LEA
549
PLN
SIAL132551-1L
SIAL132551-250ML
SIAL132551-50ML
1,2-Diaminocykloheksan, Sigma-Aldrich®
1,2-Diaminocykloheksan
Formuła:
C₆H₁₄N₂ Temp. Wrzenia: 192 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 41…44 °C Gęstość: 0,93 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00001491 Numer CAS: 694-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-776-7 |