1,2-Diaminocykloheksan mixture of isomers 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
B24657.0B
B24657.30
B24657.0BEA
685
PLN
B24657.0B
B24657.30
1,2-Diaminocykloheksan mixture of isomers 99%
1,2-Diaminocykloheksan
Purity: 99%
CAS No.: 694-83-7
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Amine-like
pH: 12
Boiling Point: 191°
Beilstein Reference: 506142
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00001491
Formuła:
C₆H₁₄N₂ Temp. Wrzenia: 191 °C Temp. topnienia: 41…44 °C Gęstość: 0,94 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001491 Numer CAS: 694-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-776-7 Jednostka: 2735 ADR: 8,II |