Drukuj
1,2-Diaminocykloheksan cis- and trans-mixture 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
158100010 158102500
ACRO158100010EA 662 PLN
ACRO158100010 ACRO158102500
1,2-Diaminocykloheksan cis- and trans-mixture 99%
1,2-Diaminocykloheksan
Formuła: C₆H₁₄N₂
MW: 114.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 192
Temp. topnienia: 2…15 °C
Gęstość: 0.93 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Numer MDL: MFCD00001491
Numer CAS: 694-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-776-7
Jednostka: 2735
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤75 APHA
Titration with HCl 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm