Drukuj
dekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans) 98%, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
D251-20L D251-4L
D251-20LEA 7490 PLN
D251-20L D251-4L
dekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans) 98%, Reagent Grade
dekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans)
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: C₁₀H₁₈
MW: 138.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 4.9 %(V)
Temp. topnienia: –40 °C (1.013 hPa)
Gęstość: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004130
Numer CAS: 91-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-046-9
Jednostka: 1147
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Pressure 42 mmHg ( 92 °C)
Identity (IR) complying
Assay on cis/trans-isomers (GC) Min. 97.5 %
Explosion Limit 0.7-4.9 %, 100 °F
Refractive Index n20/D 1.474 (lit.)
Vapor Density 4.76 (vs air)