Drukuj
dekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ100
294772-100ML 294772-1L 294772-2L
SIAL294772-100MLEA 484 PLN
SIAL294772-100ML SIAL294772-1L SIAL294772-2L
dekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans), Sigma-Aldrich®
dekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans)
Formuła: C₁₀H₁₈
MW: 138.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 189…191 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼–40 °C
Gęstość: 0.8696 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 57
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004130
Numer CAS: 91-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-046-9
Jednostka: 1147
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM