dekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
A13883.0D
A13883.0F
A13883.AE
A13883.AP
A13883.0DEA
2520
PLN
A13883.0D
A13883.0F
A13883.AE
A13883.AP
dekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans) ≥98%
dekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans)
Purity: 98%
CAS No.: 91-17-8
Molecular Formula: C10H18
Formula Weight: 138.25
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.4740
Odour: Mild
Melting Point:
Formuła:
C₁₀H₁₈ MW: 138.25 g/mol Temp. Wrzenia: 189…191 °C Temp. topnienia: < –45 °C Gęstość: 0.88 Temp. Zapłonu: 57 °C (134 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004130 Numer CAS: 91-17-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-046-9 Jednostka: 1147 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 14,2846 |