Drukuj
dekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans) cis- and trans-mixture, anhydrous 99%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
406171000 406170010
406171000.EA 250 PLN
406171000. 406170010.
dekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans) cis- and trans-mixture, anhydrous 99%, AcroSeal®
dekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans)
Formuła: C₁₀H₁₈
MW: 138.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 187 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 0.89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004130
Numer CAS: 91-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-046-9
Jednostka: 1147
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 % (mixture of cis and trans)