Drukuj
dekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans) cis- and trans-mixture 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
111840010 111840025 111840050 111845000 111840250
ACRO111840010EA 508 PLN
ACRO111840010 ACRO111840025 ACRO111840050 ACRO111845000 ACRO111840250
dekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans) cis- and trans-mixture 98%
dekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans)
Formuła: C₁₀H₁₈
Temp. Wrzenia: 187 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004130
Numer CAS: 91-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-046-9
Jednostka: 1147
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA