trans-1,2-Diphenylpropene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(E)-α-Methylstilbene, (E)-Prop-1-ene-1,2-diyldibenzene
A15351.06
A15351.14
A15351.06EA
610
PLN
A15351.06
A15351.14
trans-1,2-Diphenylpropene ≥98%
trans-1,2-Diphenylpropene
Purity: 98%
CAS No.: 833-81-8
Molecular Formula: C15H14
Formula Weight: 194.28
Melting Point: 79-82°
Beilstein Reference: 1906425
Formuła:
C₁₅H₁₄ Temp. topnienia: 79…82 °C Gęstość: 0,986 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00026343 Numer CAS: 833-81-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-300-0 |