2'-Hydroksychalkon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13937.06
L13937.14
L13937.06EA
114
PLN
L13937.06
L13937.14
2'-Hydroksychalkon ≥98%
2'-Hydroksychalkon
Purity: 98+%
CAS No.: 1214-47-7
Molecular Formula: C15H12O2
Formula Weight: 224.26
Melting Point: 89-91°
Beilstein Reference: 976324
Formuła:
C₁₅H₁₂O₂ Temp. topnienia: 89…91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016441 Numer CAS: 1214-47-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-928-0 |