Drukuj
Izoeugenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
I17206-100G I17206-5G
SIALI17206-100GEA 266 PLN
SIALI17206-100G SIALI17206-5G
Izoeugenol, Sigma-Aldrich®
Izoeugenol
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 266 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009285
Numer CAS: 97-54-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-590-7
Klasyfikacja Merck : 13,05189