Izoeugenol cis- and trans-mixture ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
B24541.14
B24541.22
B24541.36
B24541.14EA
212
PLN
B24541.14
B24541.22
B24541.36
Izoeugenol cis- and trans-mixture ≥98%
Izoeugenol
Purity: 98+%
CAS No.: 97-54-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 134°(273°F)
Refractive Index: 1.5770
Melting Point: -10°
Boiling Point: 266-268°
Beilstein Reference: 1909602
Merck Reference: 14,5171
MDL No.: MFCD00009285
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 266…268 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 1,080 Temp. Zapłonu: 134 °C (273 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009285 Numer CAS: 97-54-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-590-7 Klasyfikacja Merck : 14,5171 |