Drukuj
Izoeugenol cis- and trans-mixture 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
122570050 122571000 122575000
ACRO122570050EA 173 PLN
ACRO122570050 ACRO122571000 ACRO122575000
Izoeugenol cis- and trans-mixture 98+%
Izoeugenol
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 266 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 19…23 °C
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009285
Numer CAS: 97-54-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-590-7
Klasyfikacja Merck : 13,05189
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %