Drukuj
2-Metylo-2-pentenal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Methylpent-2-enal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W319406-1KG-K W319406-4KG-K
SIALW319406-1KG-KEA 795 PLN
SIALW319406-1KG-K SIALW319406-4KG-K
2-Metylo-2-pentenal, Sigma-Aldrich®
2-Metylo-2-pentenal
Formuła: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 135…138 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006978
Numer CAS: 623-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-789-5
Jednostka: 1988
ADR: 3 III