Drukuj
mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W218308-5KG-K W218308-100G-K W218308-1KG-K
SIALW218308-5KG-KEA 2020 PLN
SIALW218308-5KG-K SIALW218308-100G-K SIALW218308-1KG-K
mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu, Sigma-Aldrich®
mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu
Formuła: C₁₁H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 48…55 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779059
Numer CAS: 25013-16-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-563-8
Klasyfikacja Merck : 12,01582