Drukuj
mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Butylated hydroxyanisole
B1253-100G B1253-500G B1253-5G
SIALB1253-100GEA 220 PLN
SIALB1253-100G SIALB1253-500G SIALB1253-5G
mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu, Sigma-Aldrich®
mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu
Formuła: C₁₁H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 48…55 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779059
Numer CAS: 25013-16-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-563-8
Klasyfikacja Merck : 12,01582