Drukuj
2-tert-Butylo-4-metoksyfenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
20021-100G 20021-500G
SIAL20021-100GEA 226 PLN
SIAL20021-100G SIAL20021-500G
2-tert-Butylo-4-metoksyfenol, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylo-4-metoksyfenol
Formuła: C₁₁H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 267…269 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60…61 °C
Gęstość: 1,0587 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00040484
Numer CAS: 121-00-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-442-7