Drukuj
Eter etylowo-1-propenylowy (mieszanina izomerów cis i trans) cis- and trans-mixture ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl 1-Propenyl ether
H26319.06 H26319.14 H26319.22
H26319.06EA 287 PLN
H26319.06 H26319.14 H26319.22
Eter etylowo-1-propenylowy (mieszanina izomerów cis i trans) cis- and trans-mixture ≥97%
Eter etylowo-1-propenylowy (mieszanina izomerów cis i trans)
Purity: 97% CAS No.: 928-55-2 Molecular Formula: CH3CH=CHOCH2CH3 Formula Weight: 86.13 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.398 Boiling Point: 69-71° Beilstein Reference: 1735974 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00015184
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 69…71 °C
Gęstość: 0.778
Temp. Zapłonu: 20 °C (68 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015184
Numer CAS: 928-55-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-176-0
Jednostka: 3271
ADR: 3 II